Drukuj
Tris(4-bromophenyl)amine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR70090-100G OR70090-25G OR70090-5G
APOSOR70090-100GEA 545 PLN
APOSOR70090-100G APOSOR70090-25G APOSOR70090-5G
Tris(4-bromophenyl)amine 98%
Tris(4-bromophenyl)amine
Formuła: C₁₈H₁₂Br₃N
Temp. topnienia: 141…143 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009665
Numer CAS: 4316-58-9