Drukuj
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (1,5-Cyclooctadiene)rhodium chloride dimer
OR70089-1G OR70089-250MG OR70089-100MG
APOSOR70089-1GEA 2910 PLN
APOSOR70089-1G APOSOR70089-250MG APOSOR70089-100MG
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer 98%
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Formuła: C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂
MW: 493.08 g/mol
Temp. topnienia: 243 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012415
Numer CAS: 12092-47-6
Numer WE (dawny EINECS): 235-157-6