Drukuj
2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Di-tert-Butylphosphino)biphenyl, JohnPhos, 2-(Di-t-butylphosphino))-1,1'-biphenyl
OR70086-5G OR70086-25G OR70086-100G
APOSOR70086-5GEA 356 PLN
APOSOR70086-5G APOSOR70086-25G APOSOR70086-100G
2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl 97%
2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl
Formuła: C₂₀H₂₇P
Temp. topnienia: 84…88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01862440
Numer CAS: 224311-51-7