Drukuj
2,5-Dibromo-p-ksylen 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,5-Dibromo-1,4-dimethylbenzene, 1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene
OR70071-500G OR70071-100G OR70071-25G
APOSOR70071-500GEA 1070 PLN
APOSOR70071-500G APOSOR70071-100G APOSOR70071-25G
2,5-Dibromo-p-ksylen 95%
2,5-Dibromo-p-ksylen
Formuła: C₈H₈Br₂
MW: 263.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 261 °C
Temp. topnienia: 72…77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000091
Numer CAS: 1074-24-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-038-2
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS III