Drukuj
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-(2-Hydroxyethyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, 2-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, 2-Boc-ethanolamine, tert-Butyl N-(2-Hydroxyethyl)carbamate, 2-(Boc-amino)-1-ethanol, Boc-Glycinol
OR70054-100G OR70054-25G OR70054-500G
APOSOR70054-100GEA 218 PLN
APOSOR70054-100G APOSOR70054-25G APOSOR70054-500G
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
Formuła: C₇H₁₅NO₃
MW: 161.20 g/mol
Temp. Wrzenia: 92 °C/0.22mmHg
Gęstość: 1.042 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00056657
Numer CAS: 26690-80-2
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III