Drukuj
Tetrahydropyran-3-methanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran, (Tetrahydropyran-3-yl)methanol
OR70047-10G OR70047-1G OR70047-5G
APOSOR70047-10GEA 3350 PLN
APOSOR70047-10G APOSOR70047-1G APOSOR70047-5G
Tetrahydropyran-3-methanol
Tetrahydropyran-3-methanol
Formuła: C₆H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 81 °C/4mmHg
Gęstość: 1,0553 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08235011
Numer CAS: 14774-36-8