Drukuj
2-Methyl-3-phenylbenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methyl-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
OR70044-1G OR70044-5G
APOSOR70044-1GEA 870 PLN
APOSOR70044-1G APOSOR70044-5G
2-Methyl-3-phenylbenzoic acid 98%
2-Methyl-3-phenylbenzoic acid
Formuła: C₁₄H₁₂O₂
Temp. topnienia: 156…160 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD11554177
Numer CAS: 115363-11-6