Drukuj
3-Amino-5-methylpyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Amino-3-picoline
OR7004-25G OR7004-5G OR7004-100G
APOSOR7004-25GEA 673 PLN
APOSOR7004-25G APOSOR7004-5G APOSOR7004-100G
3-Amino-5-methylpyridine
3-Amino-5-methylpyridine
Formuła: C6H8N2
MW: 108.1411 g/mol
Temp. Wrzenia: 155 °C/21mmHg
Temp. topnienia: 59…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04112508
Numer CAS: 3430-19-1