Drukuj
3-Bromo-4-methoxybiphenyl
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR70036-1G OR70036-250MG
APOSOR70036-1GEA 1280 PLN
APOSOR70036-1G APOSOR70036-250MG
3-Bromo-4-methoxybiphenyl
3-Bromo-4-methoxybiphenyl
Formuła: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263.14 g/mol
Temp. topnienia: 73…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00079720
Numer CAS: 74447-73-7