Drukuj
2-Metylo-2-propanol 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR70032-1L OR70032-2.5L
APOSOR70032-1LEA 504 PLN
APOSOR70032-1L APOSOR70032-2.5L
2-Metylo-2-propanol 99%
2-Metylo-2-propanol
Formuła: (CH₃)₃COH
Temp. Wrzenia: 83 °C
Temp. topnienia: 23…26 °C
Gęstość: 0,78 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004464
Numer CAS: 75-65-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-889-7
Jednostka: 1120
ADR: 3,II