Drukuj
4-Cyano-1-butyne 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR70029-1G OR70029-5G OR70029-25G
APOSOR70029-1GEA 182 PLN
APOSOR70029-1G APOSOR70029-5G APOSOR70029-25G
4-Cyano-1-butyne 97%
4-Cyano-1-butyne
Formuła: C₅H₅N
Temp. Wrzenia: 79 °C/35mmHg
Gęstość: 0,88 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00041563
Numer CAS: 19596-07-7
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III