5-Bromo-2-pyridineacetic acid
Dostawca: Apollo Scientific
OR70028-1G
OR70028-5G
APOSOR70028-1GEA
876
PLN
APOSOR70028-1G
APOSOR70028-5G
5-Bromo-2-pyridineacetic acid
5-Bromo-2-pyridineacetic acid
Formuła:
C₇H₆BrNO₂ Temp. topnienia: 125…130 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09999983 Numer CAS: 192642-85-6 |