Drukuj
tert-Butyl-N-(Benzyloxy)carbamate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR70016-25G OR70016-5G OR70016-100G
APOSOR70016-25GEA 298 PLN
APOSOR70016-25G APOSOR70016-5G APOSOR70016-100G
tert-Butyl-N-(Benzyloxy)carbamate 98%
tert-Butyl-N-(Benzyloxy)carbamate
Formuła: C₁₂H₁₇NO₃
Temp. topnienia: 45…47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191873
Numer CAS: 79722-21-7