Drukuj
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridyl, 4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine
OR70014-1G OR70014-5G
APOSOR70014-1GEA 110 PLN
APOSOR70014-1G APOSOR70014-5G
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine 98%
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine
Formuła: C₁₈H₂₄N₂
Temp. topnienia: 159…161 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01863731
Numer CAS: 72914-19-3