Drukuj
2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2H-Benzo[b][1,4]thiazin-3(4H)-one
OR7000-100G OR7000-25G
APOSOR7000-100GEA 1640 PLN
APOSOR7000-100G APOSOR7000-25G
2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one 98%
2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one
Formuła: C₈H₇NOS
Temp. topnienia: 176…178 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006698
Numer CAS: 5325-20-2
Numer WE (dawny EINECS): 226-197-5