Drukuj
3-(2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizin-6-yl)-(2E)-propenoic acid 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (2E)-3-(5-Oxo-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-6-yl)acrylic acid
OR6997-1G OR6997-5G OR6997-25G
APOSOR6997-1GEA 1050 PLN
APOSOR6997-1G APOSOR6997-5G APOSOR6997-25G
3-(2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizin-6-yl)-(2E)-propenoic acid 95+%
3-(2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizin-6-yl)-(2E)-propenoic acid
Formuła: C₁₅H₁₃NO₃
MW: 255.28 g/mol
Temp. topnienia: >255 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01567779
Numer CAS: 386715-44-2