Drukuj
Kwas 2-Hydroksy-p-toluilowy 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-4-methylbenzoic acid, m-Homosalicyclic acid, m-Cresotic acid, 4-Methylsalicylic acid
OR6995-100G OR6995-1KG OR6995-500G
APOSOR6995-100GEA 182 PLN
APOSOR6995-100G APOSOR6995-1KG APOSOR6995-500G
Kwas 2-Hydroksy-p-toluilowy 99%
Kwas 2-Hydroksy-p-toluilowy
Formuła: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Temp. topnienia: 173…177 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002454
Numer CAS: 50-85-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-068-3