Drukuj
1-bromo-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
OR6965-100G OR6965-25G OR6965-5G
APOSOR6965-100GEA 766 PLN
APOSOR6965-100G APOSOR6965-25G APOSOR6965-5G
1-bromo-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
1-bromo-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
Formuła: C₈H₈BrNO₂
Temp. topnienia: 55…57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075824
Numer CAS: 69383-59-1