Drukuj
2-Bromophenyl methyl sulphone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6951-10G OR6951-1G OR6951-25G
APOSOR6951-10GEA 621 PLN
APOSOR6951-10G APOSOR6951-1G APOSOR6951-25G
2-Bromophenyl methyl sulphone 98%
2-Bromophenyl methyl sulphone
Formuła: C₇H₇BrO₂S
Temp. topnienia: 106…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368924
Numer CAS: 33951-33-6