Drukuj
Chlorowodorek 4-chloropirydyny 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6949-25G OR6949-5G OR6949-100G
APOSOR6949-25GEA 110 PLN
APOSOR6949-25G APOSOR6949-5G APOSOR6949-100G
Chlorowodorek 4-chloropirydyny 97%
Chlorowodorek 4-chloropirydyny
Formuła: C₅H₅Cl₂N
Temp. topnienia: 210 °C (subl.)
Temp. Zapłonu: 198 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012829
Numer CAS: 7379-35-3
Numer WE (dawny EINECS): 230-946-1