Drukuj
5-Bromo-2-metylopirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-2-picoline, 3-Bromo-6-picoline
OR6948-100G OR6948-25G OR6948-5G
APOSOR6948-100GEA 385 PLN
APOSOR6948-100G APOSOR6948-25G APOSOR6948-5G
5-Bromo-2-metylopirydyna 98%
5-Bromo-2-metylopirydyna
Formuła: C₆H₆BrN
Temp. topnienia: 32…36 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00661170
Numer CAS: 3430-13-5