Drukuj
Ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, 1-Benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone Hydrochloride, 1-Benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride
OR6944-100G OR6944-250G OR6944-25G
APOSOR6944-100GEA 963 PLN
APOSOR6944-100G APOSOR6944-250G APOSOR6944-25G
Ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Formuła: C₁₅H₁₉NO₃·HCl
MW: 297.780 g/mol
Temp. topnienia: 175 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012800
Numer CAS: 1454-53-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-929-9