Drukuj
1-Benzylo-4-piperydon 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-Benzyl-4-piperidone, 1-Benzylpiperidin-4-one, 1-Benzyl-4-piperidinone
OR6943-100G OR6943-25G OR6943-500G
APOSOR6943-100GEA 197 PLN
APOSOR6943-100G APOSOR6943-25G APOSOR6943-500G
1-Benzylo-4-piperydon 98%
1-Benzylo-4-piperydon
Formuła: C₁₂H₁₅NO
Temp. Wrzenia: 248 °C
Gęstość: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006192
Numer CAS: 3612-20-2
Numer WE (dawny EINECS): 222-782-4