Drukuj
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane, 4-Piperidone ethyleneketal
OR6940-100G OR6940-25G OR6940-5G
APOSOR6940-100GEA 627 PLN
APOSOR6940-100G APOSOR6940-25G APOSOR6940-5G
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane 98%
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Formuła: C₇H₁₃NO₂
Temp. Wrzenia: 99…100 °C/14mmHg
Gęstość: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005976
Numer CAS: 177-11-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-868-6