Drukuj
3-Hydroxy-1-methylpiperidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Methylpiperidin-3-ol, N-Methyl-3-piperidinol
OR6933-1G OR6933-25G OR6933-5G
APOSOR6933-1GEA 147 PLN
APOSOR6933-1G APOSOR6933-25G APOSOR6933-5G
3-Hydroxy-1-methylpiperidine 98%
3-Hydroxy-1-methylpiperidine
Formuła: C₆H₁₃NO
Temp. Wrzenia: 76…78 °C/11mmHg
Gęstość: 0,999 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006495
Numer CAS: 3554-74-3
Numer WE (dawny EINECS): 222-609-2