Drukuj
Ethyl-1-benzyl-4-piperidinecarboxylate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Benzylisonipecotic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1-Benzyl-4-piperidinecarboxylate, 1-Benzyl-4-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1-Benzylisonipecotate, Ethyl N-benzylpiperidine-4-carboxylate
OR6926-25G OR6926-5G OR6926-100G
APOSOR6926-25GEA 168 PLN
APOSOR6926-25G APOSOR6926-5G APOSOR6926-100G
Ethyl-1-benzyl-4-piperidinecarboxylate 96%
Ethyl-1-benzyl-4-piperidinecarboxylate
Formuła: C₁₅H₂₁NO₂
MW: 247.34 g/mol
Temp. Wrzenia: 122 °C/0.5mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040748
Numer CAS: 24228-40-8