Drukuj
Kwas pipekolinowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (±)-2-Piperidinecarboxylic acid, DL-Pipecolinic acid, H-DL-Homopro-OH, Pipecolinic Acid, Piperidine-2-carboxylic acid, Pipecolinic acid
OR6924-10G OR6924-25G
APOSOR6924-10GEA 110 PLN
APOSOR6924-10G APOSOR6924-25G
Kwas pipekolinowy 98%
Kwas pipekolinowy
Formuła: C₆H₁₁NO₂
MW: 129.16 g/mol
Temp. topnienia: 280…283 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064347
Numer CAS: 535-75-1
Numer WE (dawny EINECS): 223-737-1