Drukuj
N,N-Diethyl-N-(3-piperazin-1-ylpropyl)amine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR6916-5G OR6916-1G
APOSOR6916-5GEA 1050 PLN
APOSOR6916-5G APOSOR6916-1G
N,N-Diethyl-N-(3-piperazin-1-ylpropyl)amine 98%
N,N-Diethyl-N-(3-piperazin-1-ylpropyl)amine
Formuła: C₁₁H₂₅N₃
Temp. Wrzenia: 105…106 °C/3mmHg
Gęstość: 0,9063 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01075182
Numer CAS: 22764-55-2
Jednostka: 2735
ADR: 8,III