Drukuj
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline
OR6914-250MG OR6914-5G
APOSOR6914-250MGEA 110 PLN
APOSOR6914-250MG APOSOR6914-5G
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine 98%
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine
Formuła: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186.60 g/mol
Temp. topnienia: 121…123 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01320687
Numer CAS: 62790-50-5