Drukuj
1-(2-Ethoxyethyl)piperazine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6899-1G OR6899-250MG OR6899-5G
APOSOR6899-1GEA 580 PLN
APOSOR6899-1G APOSOR6899-250MG APOSOR6899-5G
1-(2-Ethoxyethyl)piperazine 98%
1-(2-Ethoxyethyl)piperazine
Formuła: C₈H₁₈N₂O
Temp. Wrzenia: 224…225 °C
Gęstość: 0,941 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01320899
Numer CAS: 13484-38-3
Jednostka: 1993
ADR: 3,III