Drukuj
1-Nonylpiperazine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6896-10G OR6896-2G OR6896-5G
APOSOR6896-10GEA 1440 PLN
APOSOR6896-10G APOSOR6896-2G APOSOR6896-5G
1-Nonylpiperazine 98%
1-Nonylpiperazine
Formuła: C₁₃H₂₈N₂
Temp. Wrzenia: 105…107 °C/5mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01320897
Numer CAS: 82394-25-0