Drukuj
1-[2-(1-Pyrrolidinyl)ethyl]piperazine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR6890-25G OR6890-5G
APOSOR6890-25GEA 3060 PLN
APOSOR6890-25G APOSOR6890-5G
1-[2-(1-Pyrrolidinyl)ethyl]piperazine 97%
1-[2-(1-Pyrrolidinyl)ethyl]piperazine
Formuła: C₁₀H₂₁N₃
Temp. Wrzenia: 77…79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01075190
Numer CAS: 22763-69-5
Jednostka: 2735
ADR: 8,III