Drukuj
1-(2-Furoyl)piperazine 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Prazosin Related Compound D
OR6882-10G OR6882-25G
APOSOR6882-10GEA 437 PLN
APOSOR6882-10G APOSOR6882-25G
1-(2-Furoyl)piperazine 96%
1-(2-Furoyl)piperazine
Formuła: C₉H₁₂N₂O₂
Temp. topnienia: 67…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00038831
Numer CAS: 40172-95-0