Drukuj
N-Piperazineacetic acid morpholine amide 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(Morpholin-4-yl)-2-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
OR6877-10G OR6877-1G
APOSOR6877-10GEA 911 PLN
APOSOR6877-10G APOSOR6877-1G
N-Piperazineacetic acid morpholine amide 96%
N-Piperazineacetic acid morpholine amide
Formuła: C₁₀H₁₉N₃O₂
MW: 213.28 g/mol
Temp. topnienia: 63…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006172
Numer CAS: 39890-46-5