Drukuj
1-Benzhydrylopiperazyna 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6872-100G OR6872-50G
APOSOR6872-100GEA 124 PLN
APOSOR6872-100G APOSOR6872-50G
1-Benzhydrylopiperazyna 97%
1-Benzhydrylopiperazyna
Formuła: C₁₇H₂₀N₂
Temp. Wrzenia: 185 °C/2,25mmHg
Temp. topnienia: 88…93 °C
Temp. Zapłonu: 115 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00038379
Numer CAS: 841-77-0
Numer WE (dawny EINECS): 212-667-7