Drukuj
1-(2-Pirydylo)piperazyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(1-Piperazinyl)pyridine
OR6871-100G OR6871-1KG OR6871-250G
APOSOR6871-100GEA 696 PLN
APOSOR6871-100G APOSOR6871-1KG APOSOR6871-250G
1-(2-Pirydylo)piperazyna 98%
1-(2-Pirydylo)piperazyna
Formuła: C₉H₁₃N₃
MW: 163.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 120…122 °C/2mmHg
Gęstość: 1.072 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006216
Numer CAS: 34803-66-2
Numer WE (dawny EINECS): 252-220-3