Drukuj
1-(4-Nitrophenyl)piperazine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6870-100G OR6870-25G OR6870-5G
APOSOR6870-100GEA 516 PLN
APOSOR6870-100G APOSOR6870-25G APOSOR6870-5G
1-(4-Nitrophenyl)piperazine 97%
1-(4-Nitrophenyl)piperazine
Formuła: C₁₀H₁₃N₃O₂
Temp. topnienia: 129…133 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005961
Numer CAS: 6269-89-2
Numer WE (dawny EINECS): 228-443-7