Drukuj
1-(2-Cyanophenyl)piperazine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6867-100G OR6867-25G OR6867-5G
APOSOR6867-100GEA 4700 PLN
APOSOR6867-100G APOSOR6867-25G APOSOR6867-5G
1-(2-Cyanophenyl)piperazine 98%
1-(2-Cyanophenyl)piperazine
Formuła: C₁₁H₁₃N₃
Temp. Wrzenia: 314…315 °C
Gęstość: 1,115 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040793
Numer CAS: 111373-03-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,III