Drukuj
1-(4-Cyanophenyl)piperazine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Piperazin-1-yl)benzonitrile, 4-(1-Piperazinyl)benzonitrile, 1-(4-Cyanophenyl)piperazine
OR6866-5G OR6866-25G
APOSOR6866-5GEA 327 PLN
APOSOR6866-5G APOSOR6866-25G
1-(4-Cyanophenyl)piperazine 97%
1-(4-Cyanophenyl)piperazine
Formuła: C₁₁H₁₃N₃
Temp. topnienia: 83…86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01320890
Numer CAS: 68104-63-2