Drukuj
2-(1-Piperazinylcarbonyl)-1,4-benzodioxane hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR6859-1G OR6859-250MG
APOSOR6859-1GEA 110 PLN
APOSOR6859-1G APOSOR6859-250MG
2-(1-Piperazinylcarbonyl)-1,4-benzodioxane hydrochloride 98%
2-(1-Piperazinylcarbonyl)-1,4-benzodioxane hydrochloride
Formuła: C₁₃H₁₆N₂O₃
Temp. topnienia: 263 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00729051
Numer CAS: 70918-74-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III