Drukuj
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (Piperazin-1-yl)(tetrahydrofuran-2-yl)methanone
OR6858-100G OR6858-10G OR6858-25G OR6858-5G
APOSOR6858-100GEA 2110 PLN
APOSOR6858-100G APOSOR6858-10G APOSOR6858-25G APOSOR6858-5G
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 97%
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
Formuła: C₉H₁₆N₂O₂
Temp. Wrzenia: 120…125 °C/0,2mmHg
Gęstość: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00190247
Numer CAS: 63074-07-7