Drukuj
1-(2-Phenylethyl)piperazine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR6849-10G OR6849-250G OR6849-50G
APOSOR6849-10GEA 402 PLN
APOSOR6849-10G APOSOR6849-250G APOSOR6849-50G
1-(2-Phenylethyl)piperazine 98%
1-(2-Phenylethyl)piperazine
Formuła: C₁₂H₁₈N₂
Temp. Wrzenia: 276 °C
Gęstość: 1,006 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040740
Numer CAS: 5321-49-3
Numer WE (dawny EINECS): 226-186-5
Jednostka: 2922
ADR: 8+6.1,III