Drukuj
2,4-Dichloropyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6843-100G OR6843-25G OR6843-500G
APOSOR6843-100GEA 334 PLN
APOSOR6843-100G APOSOR6843-25G APOSOR6843-500G
2,4-Dichloropyridine
2,4-Dichloropyridine
Formuła: C₅H₃Cl₂N
Temp. Wrzenia: 189…190 °C
Temp. topnienia: –1 °C
Gęstość: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00955618
Numer CAS: 26452-80-2
Numer WE (dawny EINECS): 247-717-7