Drukuj
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Piperazin-1-yl)phenol, p-(1-Piperazinyl)phenol, 4-(1-Piperazinyl)phenol
OR6840-100G OR6840-25G
APOSOR6840-100GEA 307 PLN
APOSOR6840-100G APOSOR6840-25G
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine 98%
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine
Formuła: C₁₀H₁₄N₂O
Temp. topnienia: 218…224 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066156
Numer CAS: 56621-48-8
Numer WE (dawny EINECS): 260-289-6