Drukuj
Bromek cyklopentylotrifenylofosfoniowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6823-10G OR6823-50G OR6823-250G
APOSOR6823-10GEA 363 PLN
APOSOR6823-10G APOSOR6823-50G APOSOR6823-250G
Bromek cyklopentylotrifenylofosfoniowy 97%
Bromek cyklopentylotrifenylofosfoniowy
Formuła: C₂₃H₂₄BrP
Temp. topnienia: 260…262 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051880
Numer CAS: 7333-52-0