Diethyl (cyanomethyl)phosphonate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
OR6821-100G
OR6821-25G
OR6821-250G
APOSOR6821-100GEA
290
PLN
APOSOR6821-100G
APOSOR6821-25G
APOSOR6821-250G
Diethyl (cyanomethyl)phosphonate 98%
Diethyl (cyanomethyl)phosphonate
Formuła:
C₆H₁₂NO₃P Temp. Wrzenia: 101…102 °C/0,4mmHg Gęstość: 1,095 g/cm³ (25 °C) Temp. Zapłonu: 113 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001893 Numer CAS: 2537-48-6 Numer WE (dawny EINECS): 219-806-0 Jednostka: 1760 ADR: 8,II |