Drukuj
(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetic acid
OR6819-5G OR6819-10G
APOSOR6819-5GEA 435 PLN
APOSOR6819-5G APOSOR6819-10G
(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetic acid
(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetic acid
Formuła: (C₆H₃(OH)(NO₂))CH₂COOH
MW: 197.15 g/mol
Temp. topnienia: 146…148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007122
Numer CAS: 10463-20-4