Drukuj
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (1,3-Benzodioxol-5-yl)acetic acid
OR6817-100G OR6817-250G OR6817-25G
APOSOR6817-100GEA 0 PLN
APOSOR6817-100G APOSOR6817-250G APOSOR6817-25G
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid 98%
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid
Formuła: C₉H₈O₄
Temp. topnienia: 125…130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014576
Numer CAS: 2861-28-1
Numer WE (dawny EINECS): 220-679-9