Drukuj
Kwas 3-metoksyfenylooctowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Methoxyphenylacetic acid
OR6816-25G OR6816-5G
APOSOR6816-25GEA 145 PLN
APOSOR6816-25G APOSOR6816-5G
Kwas 3-metoksyfenylooctowy 98%
Kwas 3-metoksyfenylooctowy
Formuła: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
MW: 166.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 305.95
Temp. topnienia: 70…72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004334
Numer CAS: 1798-09-0