Drukuj
2-Propylvaleryl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Propylpentanoyl chloride, 2,2-Di-n-propylacetylchloride
OR6808-25G OR6808-5G
APOSOR6808-25GEA 1660 PLN
APOSOR6808-25G APOSOR6808-5G
2-Propylvaleryl chloride 98%
2-Propylvaleryl chloride
Formuła: C₈H₁₅ClO
Temp. Wrzenia: 68…70 °C/10mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051446
Numer CAS: 2936-08-5
Jednostka: 3265
ADR: 8,II